主要文件
Z693804
LabJaws universal stirrer mounting bracket
aluminum, jaw capacity 0-20 mm
别名:
clamp holders, frame connectors
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
材料
aluminum
製造商/商標名
Troemner 916134
顎容量
0-20 mm
一般說明
Use to mount stirrers and other devices to lab frames.
法律資訊
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)