物料
plastic
silicone
特点
CSA approved
制造商/商品名称
BRAND 26330
体积
0.1-200 mL
颜色
dark blue
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
全用一只手:选择输送模式(重力输送/吹出),用拇指调整电机速度范围。完美配合玻璃和塑料移液器,从 0.1 mL 到 200 mL。
与配套的装置还有:1 个镍合金混合电池、2 个电池盒盖(将仪器倒置放在工作台上)、壁式支架、电池充电器(Z637688 除外,它没有充电器)和 2 个备用膜滤器 0.2μm.
- 可调马达限速器-对于较慢的速度设置,可以更灵敏地控制低容量移液器的灌装和分配速率
- 符合人体工程学的手柄,重量仅为 190 g
- 当蓄电池需要充电时,红色 LED 指示灯闪烁
- 连续移液约 8 小时(使用 10 mL 移液器),无需再加注
- 液体蒸汽的直接出口可防止腐蚀,以确保仪器寿命长
- 0.2 mm 疏水膜过滤器 + 内置止回阀防止液体渗入内部
与配套的装置还有:1 个镍合金混合电池、2 个电池盒盖(将仪器倒置放在工作台上)、壁式支架、电池充电器(Z637688 除外,它没有充电器)和 2 个备用膜滤器 0.2μm.
特点和优势
- Simple: Precise control for accurate volume setting and delicate cell culture work
- Easy: Integrated rest position
- Efficient: Service-friendly and sustainable
法律信息
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG