Merck
Z656321
Vacuubrand rotary vane pump oil B, 1L
Pump oil B:high viscosity, low vapour pressure, pack of 1 L
别名:
Vacuubrand 687010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40151700
NACRES:
NB.79
特點
CE compliant
包裝
pack of 1 L
製造商/商標名
Vacuubrand
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
500.0 °F
閃點(°C)
260 °C