Merck
Z568317
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom flask
接合處
joint: ST/NS neck24/40
無菌
non-sterile
特點
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1