Merck
Z560529
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 400 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
NB.51
材料
PTFE stopcock
接合處
top joint: threaded24/40
等級
for chromatography
技術
HPLC: suitable
柱外徑 × 有效長度
38 mm × 560 mm
柱容量
400 mL
儲液罐體積
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC