主要文件
Z555126
Sigma-Aldrich
Open-edged fritted disc for Aldrich® Buchner VerSAfunnels
disc diam. 50 mm, porosity 145-175 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
圆盘直径
50 mm
厚度
7.5 mm
孔径
145-175 μm porosity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
VerSAFunnel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)