主要文件
Z548898
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
接合处
joint: ST/NS29/32
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
外径
85 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)