主要文件
Z548766
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
别名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS29/32
高度
370 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)