主要文件
Z532266
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped flask
capacity 5 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
pear flask, pear shape flask, round flasks
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
pear-shaped flask
short
single-neck
接合处
joint: ST/NS14/20
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Short neck.
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)