主要文件
Z531006
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
接合處
joint: ST/NS29/32
總高度
300 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)