Merck
Z516384
Sigma-Aldrich
Aldrich® single-neck round-bottom flask, male
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC