主要文件
Z507237
Supelco
Michel-Miller Swagelok® 转接头
NPTF 1/16 in., PTFE, Ace-Thred for #11
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.52
物料
PTFE
制造商/商品名称
Ace Glass 584444
技术
LPLC: suitable
NPTF
1/16 in.
配件
Ace-Thred for #11
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于将具有 Ace 螺纹的玻璃器皿与 Swagelok 管路的连接。一端为 Ace-Thred,另一端为 NPTF。将管路与 M-M 色谱柱连接。带 #50 Ace-Thred 螺纹接口的转接头适用于大号 Ace 色谱柱。
法律信息
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)