主要文件
Z503819
Sigma-Aldrich
Scienceware® trays
w/o faucet, inside dimensions L × W × H 41 cm × 51 cm × 7.6 cm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122800
NACRES:
NB.51
物料
low-density polyethylene container
制造商/商品名称
Bel-Art
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
法律信息
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)