主要文件
Z404705
IKA® RW 11 "Lab egg" stirrer
别名:
lab mixers, laboratory mixer, overhead stirrers
登录查看公司和协议定价
About This Item
AC/DC 輸入
100 V / 240 V (100-240V 50/60Hz)
參數
0-2000 rpm speed
高度 × 寬度 × 直徑
89 mm × 86 mm × 175 mm
重量
0.4 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IKA® RW 11 Basic "Lab egg" Stirrer
  • Ideal for stirring small quantities (up to 2 L)
  • Borosilicate glass bottom (glass housing resistant to chemicals)
  • Supplied with a vane stirrer (including paddle stirrer R 1001 and extension arm)
  • Viscosity range: 0 to 100 mPas
  • Motor power, consumption: 8 W, output: 1 W
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)