Merck
Z403040
Sigma-Aldrich
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
volume 3,000 mL, plastic-coated glass, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
pear-shaped
plastic-coated glass
single-neck
接合处
joint: ST/NS24/40
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Büchi 25263
容量
3000 mL
体积
3,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
法律信息
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)