主要文件
Z320285
Rubber ring for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
别名:
QR28/11
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
特点
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
制造商/商品名称
Quickfit
存货情况
not available in USA and Canada
配件
28 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)