主要文件
Z309265
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
别名:
FF50/2S
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
材料
borosilicate glass
flat bottom flask
short
接合處
joint: ST/NS19/26
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 5
製造商/商標名
Quickfit FF 50/2S
存貨情形
not available in USA and Canada
容量
50 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)