主要文件
Z302538
Quickfit® Multiple Adapters
top female Joints: ST/NS 19/26 (2), bottom male joint: ST/NS 24/29
别名:
MA1/3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121815
NACRES:
NB.35
接合处
female Joints: ST/NS top19/26 (2)
male joint: ST/NS bottom24/29
制造商/商品名称
Quickfit MA 1/3
存货情况
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Two neck parallel.
法律信息
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)