主要文件
Z302198
Tyvek® Pro.Tech total body coveralls
size XXL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
尺寸
XXL
製造商/商標名
Tyvek
存貨情形
not available in USA and Canada
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With full length zipper, elasticated wrist holes, integral elasticated hood and overshoes for protection in controlled, clean environments. Provides CE type 5 and Type 6 (particle and limited splash) protection.
法律資訊
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)