主要文件
Z301655
Marigold® Suretouch vinyl gloves
size L
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
尺寸
L
特点
CE compliant
包装
pkg of 100 gloves
制造商/商品名称
Marigold
存货情况
not available in USA and Canada
长度 × 厚度
240 mm × 0.20 mm , double wall
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Easy pull-on, tear resistant, disposable vinyl gloves packed in dispenser style boxes offering the wearer high sensitivity when in use. Vinyl gloves offer protection against minimal risks only.
法律信息
Marigold is a registered trademark of Comasec SAS
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)