主要文件
Z285498
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 120 V AC, 15 A
别名:
Temperature controller, Temperature monitoring system
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41112303
NACRES:
NB.76
制造商/商品名称
Glas-Col 104APL612K
存货情况
not available in EU
参数
32-999 °F temperature (0-750 °C)
输出
1,800 watts
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)