Key Documents
Z283320
Sigma-Aldrich
Aldrich® fritted filter funnel for solid-phase synthesis
capacity 60 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.24
材料
fritted
製造商/商標名
Aldrich
容量
60 mL
孔徑
10—20 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With glass frit, 10 to 20 μm porosity, 24/40 top joint, 14/20 side joint, and gas/vacuum inlet with PTFE needle-valve and hose barb.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)