主要文件
Z267619
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
Ge, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
材料
Ge
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
13 mm × 2 mm
透射率
5,500-60,000 (wavenumbers (cm-1))
折射率
n/D 4 (at 2 μm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
A hard, brittle crystal; insoluble in water; well suited for ATR.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)