主要文件
Z259527
Sigma-Aldrich
Ace photochemical reactor vessel
Complete, capacity 250 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103817
NACRES:
NC.25
製造商/商標名
Ace Glass 786336
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Borosilicate glass. Complete unit includes vessel, sparger tube, 38 × 8 mm stirrer bar, threaded #7 nylon thermometer bushing, #50 bushing and 3 m of 4.8 mm I.D. FEP tubing.
法律資訊
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)