Merck
Z247545
Coors 蒸发皿
capacity 35 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
材料
circles
porcelain
無菌
non-sterile
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Coorstek 66196
高度
24 mm
容量
35 mL
皿直徑
60 mm
頂端外徑
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
瓷制,带唇缘。内外上釉,边缘除外。最高使用温度:1,150°C;真空使用极限:1,300°C。
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.