主要文件
Z247049
Coors 勺皿
capacity 140 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121812
NACRES:
NB.43
物料
circles
porcelain
无菌性
non-sterile
包装
case of 12 ea (Internal pack of 6)
制造商/商品名称
Coorstek 60059
容量
140 mL
直径× 高度
89 mm × 45 mm
圆盘直径
89 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
瓷制,带唇缘和扁形手柄。内外上釉,手柄的顶部和边缘除外。
法律信息
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)