主要文件
Z232017
Duran® 烧杯
capacity 1,000 mL, Tall form
别名:
211165406
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass 3.3
特点
graduations
制造商/商品名称
DURAN®
Schott
存货情况
not available in USA and Canada
高度 × 外径
180 mm × 95 mm
容量
1,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
带有喷口。符合ISO 3819和DIN 12331标准。
其他说明
Browse all glass beakers
法律信息
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1