主要文件
Z223646
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, female
Screw-thread, joint: ST/NS 29/32
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
joint: ST/NS29/32
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
聯結
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)