主要文件
Z223336
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
joint: ST/NS 29/32, Overall H 415 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104812
NACRES:
NB.43
接合处
joint: ST/NS29/32
外径
48 mm
总高度
415 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)