主要文件
Z217972
Supelco
连接 Michel-Miller 色谱柱与末端配件的接头
size 15 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
制造商/商品名称
Ace Glass 584047
技术
LPLC: suitable
尺寸
15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PTFE 材质;用于将色谱柱与相同内径的末端配件相连接。尺寸是指螺纹部分的内径。包括两个 FETFE® O 形圈。
法律信息
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)