材料
cap (captive plugs)
colorless
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
neck thread PUSH FIT
包裝
pkg of 100 tubes
製造商/商標名
Bel-Art F19929-0000
長度 × 直徑
42 mm × 11 mm
容量
1.5 mL
管直徑
11 mm
結合類型
non-treated surface
相关类别
一般說明
带固定塞的1.5 mL PP样品管适用于超速离心机。可在250 °F (121 °C)下蒸汽高压灭菌。