主要文件
Z189960
ACE heavy-wall powder funnels
Angled, top diam. 75 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
NACRES:
NB.43
接合处
joint ST/NS24/40
制造商/商品名称
Ace Glass 723806
顶部直径
75 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)