主要文件
Z180165
Supelco
用于大柱子的接头
NPTF 1/2 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.52
制造商/商品名称
Ace Glass 585720
技术
LPLC: suitable
NPTF
1/2 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚丙烯。将带有 NPT 螺纹的接头连接到柱上。附带的固定装置能将 350μm 的支承筛板(包括在内)牢固地定位。所有的连接头都具有 AceThred #50,且包括一个 FETFE® O 形圈
法律信息
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)