Merck
Z171492
Sigma-Aldrich
Sample-Lok® A-2 系列注射器针头
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.008 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
stainless steel needle
針尺寸
22 ga
特點
needle bevel tip
製造商/商標名
VICI 943051
容量
100-10000 μL
針長 × 外徑 × 內徑
2 in. × 0.028 in. × 0.008 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
斜口针尖
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)