主要文件
Z163015
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground, solid-glass shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.72
描述
Without button
特点
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
制造商/商品名称
Ace Glass 806832
直径× 长度
10 mm × 580 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)