主要文件
Z155616
Griffin-type SS beaker
capacity 3,000 mL, with handle
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
物料
stainless steel
特点
graduations: no
高度 × 外径
178 mm × 154 mm
容量
3,000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)