主要文件
Z155519
Griffin-type SS beaker
capacity 125 mL, without handle
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
物料
stainless steel
特点
graduations: no
高度 × 外径
67 mm × 54 mm
容量
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)