主要文件
Z123293
Sigma-Aldrich
纸衬垫
round hole, diam. 1.5 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.32
物料
round hole
技术
IR spectroscopy: suitable
直径
1.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)