主要文件
Z114197
Sigma-Aldrich
Wheaton 密封盖(可中心开口)
size 13 mm, PTFE-faced rubber septa
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
PTFE-faced rubber septa
描述
Tear-out center disk
特点
closure type crimp seal
尺寸
13 mm
配件
closure for 13 mm crimp top vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)