主要文件
Z106984
Supelco
装有球接头用于柱色谱的色谱柱
Standard column, capacity 200 mL, joint: SJ 50/30
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121813
NACRES:
NC.05
接合处
joint: SJ50/30
技术
LPLC: suitable
容量
200 mL
色谱柱外径 × 长度
25 mm × 584 mm
适用性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)