主要文件
Z101273
Sigma-Aldrich
Aldrich® round-bottom flask with septum-inlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
bottom flask, flask round, round flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121804
NACRES:
NB.43
物料
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
接合处
joint: ST/NS24/40
无菌性
non-sterile
特点
closure type Standard Taper joint
包装
pack of 1
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With ground-glass joint. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa section).
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)