主要文件
WHA99121304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104922
NACRES:
NB.24
物料
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
无菌性
non-sterile
包装
pack of 500 ea
制造商/商品名称
Whatman 9912-1304
参数
67.5 psi pressure
直径
13 mm
过滤器面积
0.65 cm2
尺寸
19.6 × 16.9 mm
重量
0.52 kg
孔径
0.22 μm
配件
female Luer inlet
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
特点和优势
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
其他说明
Suitable for volumes of 10 mL or less
法律信息
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)