等级
cGMP
同位素纯度
≥99 atom % 13C
方案
≥98% (CP)
旋光性
[α]25/D +52.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
质量偏移
M+1
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-UKLRSMCWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1