Merck
W524107
Sigma-Aldrich
3-[5,5,6-三甲基双环[2.2.1]庚-2-基]环己-1-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H28O
CAS号:
分子量:
236.39
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
生物来源
synthetic
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
沸点
302 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
性状检查
ethereal
SMILES字符串
CC1[C@@H]2C[C@@H](CC2C3CCCC(O)C3)C1(C)C
InChI
1S/C16H28O/c1-10-14-8-12(16(10,2)3)9-15(14)11-5-4-6-13(17)7-11/h10-15,17H,4-9H2,1-3H3/t10?,11?,12-,13?,14-,15?/m0/s1
InChI key
BWVZAZPLUTUBKD-HXLKAFCPSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)