Merck
W522007
Sigma-Aldrich
乙酸愈创木酚酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H28O2
CAS号:
分子量:
264.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
生物源
synthetic
等級
Halal
Kosher
折射率
n20/D 1.4905 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
密度
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green
SMILES 字串
CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-8-14(17(4,5)19-13(3)18)10-16-12(2)7-9-15(11)16/h11-12,14H,6-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
DRFSOBZVMGLICQ-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves