Merck
W519200
Sigma-Aldrich
异植醇
>95%
别名:
3,7,11,15-四甲基-1-十六烯-3-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H40O
CAS号:
分子量:
296.53
Beilstein:
1783243
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
2.168
生物源
synthetic
等級
Kosher
化驗
>95%
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
chocolate
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
InChI 密鑰
KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
343.4 °F - closed cup
閃點(°C)
173 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)