Merck
W517208
Sigma-Aldrich
山苍子油
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
CAS号:
FEMA编号:
3846
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
生物来源
Litsea cubeba Pers.
等级
Halal
Kosher
来源
China origin
折射率
n20/D 1.480 (lit.)
沸点
232 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
性状检查
tropical
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
制备说明
提取方法:蒸馏
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
130.0 °F - closed cup
闪点(°C)
54.44 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)