生物源
synthetic
化驗
99%
形狀
viscous liquid
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
164-168 °C/18 mmHg (lit.)
164-168 °F/18 mmHg
mp
26 °C (lit.)
感官的
vegetable
SMILES 字串
COc1ccc(CCCO)cc1
InChI
1S/C10H14O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
InChI 密鑰
NIIDHUCLROLCBU-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves