Merck
W508772
Sigma-Aldrich
双(甲硫代)甲烷
≥99%
别名:
二甲硫基甲烷, 双(甲硫基)甲烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SCH2SCH3
CAS号:
分子量:
108.23
Beilstein:
1731143
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
Flavis编号:
12.118
方案
≥99%
折射率
n20/D 1.53 (lit.)
沸点
147 °C (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChI key
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
107.6 °F - closed cup
闪点(°C)
42 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)