Merck
W507318
Sigma-Aldrich
4-叔丁基环己基乙酸酯
≥98%
别名:
4-叔丁基环己基乙酸酯,顺式和反式混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C6H10C(CH3)3
CAS号:
分子量:
198.30
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
woody
SMILES 字串
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
InChI 密鑰
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter